Learn More
Alpha-D-Glucose Pentaacetate, TRC
Codice prodotto. 30393295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG5964955G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-68-2
Formula molecolare C16 H22 O11
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 390.34
Peso formulazione 390.1162