Learn More
alpha-D-Lactose, monohydrate, ACS reagent, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10494691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic bucket
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10494691 500 g Plastic bottle 500g
10712212 2 kg Plastic bottle 2kg
10238433 10 kg Plastic bucket 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10494691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 412975000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5989-81-1 , 63-42-3
Formula molecolare C12H24O12
Molecular Weight (g/mol) 360.312
Numero MDL MFCD00150747
InChI Key WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Sinonimo alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
PubChem CID 104938
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico α-D-Lactose, monohydrate
Colore White
Residuo della combustione 0.03% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 31, 408
Indice di Merck 14, 5343
Condizione di rotazione specifica + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Informazioni di solubilità 0.005% max. Insoluble Matter
Peso formulazione 360.3
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystalline Powder