Learn More
alpha-D-Lactose, monohydrate, ACS reagent, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsTekniske data
Tekniske data
| Color | White |
| Ignition Residue | 0.03% max. |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Plastic bottle |
| Quantity | 2 kg |
| Beilstein | 31, 408 |
| Merck Index | 14, 5343 |
| Specific Rotation Condition | + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3) |
| Solubility Information | 0.005% max. Insoluble Matter |
| Formula Weight | 360.3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?