Learn More
Alpha-Epoxyabiraterone Acetate, TRC
Codice prodotto. 30136421
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136421 100 mg 100mg
30011014 50 mg 50mg
30012242 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136421 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE589090100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2484719-11-9
Formula molecolare C26 H33 N O3
Molecular Weight (g/mol) 407.55
Sinonimo (4S,6aR,6bS,8aS,8bR,9aR,10aS,10bR)-6a,8a-Dimethyl-8b-(pyridin-3-yl)-3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,8b,9a,10,10a,10b-tetradecahydro-1H-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-b]oxiren-4-yl Acetate
IUPAC Name [(1R,2S,4R,6R,7S,10S,11R,14S)-7,11-dimethyl-6-(3-pyridyl)-5-oxapentacyclo[8.8.0.0^{2,7}.0^{4,6}.0^{11,16}]octadec-16-en-14-yl] acetate
SMILES [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](O5)[C@]45C6=CC=CN=C6
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Epoxyabiraterone Acetate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H33NO3/c1-16(28)29-19-8-10-24(2)17(13-19)6-7-20-21(24)9-11-25(3)22(20)14-23-26(25,30-23)18-5-4-12-27-15-18/h4-6,12,15,19-23H,7-11,13-14H2,1-3H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26+/m0/s1
Peso formulazione 407.246