Learn More
Alpha-Estradiol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498126
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498126 100 mg 100mg
16412046 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498126 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0141A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.
Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.
Specifica
Materiale o nome chimico Alpha-Estradiol
CAS 57-91-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H24O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Alfatradiol Epiestradiol Epiestrol
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (229.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Molecular Weight (g/mol) 272.38
Peso formulazione 272.38
Percent Purity 99.52%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only