missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (C2), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18120119 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18120119 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18120119 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP248016AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human, Mouse, Bovine (Negative), Canine (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene alpha-Fetoprotein/AFP
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone C2
Coniugato Alexa Fluor 750
Diluizione Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formulazione 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias gene Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Simboli geni AFP
Specie ospite Mouse
Immunogeno Alpha feto protein (AFP) Purified from serum of a hepatoma patient (Uniprot: P02771)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Disciplina di ricerca Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 174.0
Test di specificità It recognizes an oncofetal glycoprotein with a single chain of 70kDa, which is identified as alpha fetoprotein (AFP) (ISOBM TD-2 workshop). This monoclonal antibody is highly specific to AFP and shows no cross-reaction with other oncofetal antigens or serum albumin. AFP is normally synthesized in the liver, intestinal tract, and yolk sac of the fetus. Antibody to AFP has been shown to be useful in detecting hepatocellular carcinomas (HCC) and germ cell neoplasms, especially yolk sac tumors.
Target Species Human, Mouse, Bovine, Canine, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.