Learn More
Alpha-Furil, TRC
Codice prodotto. 30389401
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389401 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389401 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF86150010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Furil
CAS 492-94-4
Formula molecolare C10H6O4
Quantità 10 g
Sinonimo 1,2-Di-2-furanyl-1,2-ethanedione, Furil, 1,2-Bis(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(furan-2-yl)ethanedione, 1,2-Di(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Di(2-furyl)ethanedione, 1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione, 1,2-Di-2-furylethane-1,2-dione, 2,2'-Furil, Bipyromucyl, Di-2-furanylethanedione, Difuranylglyoxal, NSC 5561
InChI Formula InChI=1S/C10H6O4/c11-9(7-3-1-5-13-7)10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H
SMILES O=C(C(=O)c1occc1)c2occc2
Molecular Weight (g/mol) 190.15
Peso formulazione 190.0266