Learn More
Alpha-Hexylcinnamaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexylcinnamaldehyde |
| Quantità | 500 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+ |
| Peso formulazione | 216.1514 |
Titolo del prodotto
Ser du en mulighed for forbedring?