Learn More
Alpha-Hydroxy-Gamma-butyrolactone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone |
| CAS | 19444-84-9 |
| Formula molecolare | C4H6O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2,4-Dihydroxybutanoic Acid gamma-Lactone, 2,4-Dihydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Hydroxy-4-butanolide, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 2-Hydroxybutyrolactone, 2-Oxotetrahydrofuran-3-ol, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxydihydrofuran-2-one, 3-Hydroxyoxolan-2-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2 |
| SMILES | OC1CCOC1=O |
| IUPAC Name | 3-hydroxyoxolan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.09 |
| Peso formulazione | 102.0317 |