Learn More
Alpha-Hydroxy Olopatadine (>90%), TRC
Codice prodotto. 30137414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137414 1 mg 1mg
30008639 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137414 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9487711MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1331822-32-2
Formula molecolare C21 H23 N O4
Molecular Weight (g/mol) 353.41
Sinonimo 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, α-Hydroxyolopatadine
IUPAC Name 2-[11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]-2-hydroxyacetic acid
SMILES CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-hydroxy Olopatadine
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25)
Peso formulazione 353.1627