Learn More
alpha-Hydroxymethyl Atropine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Hydroxymethyl Atropine |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H25NO4/c1-19-14-7-8-15(19)10-16(9-14)23-17(22)18(11-20,12-21)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,14-16,20-21H,7-12H2,1H3/t14-,15+,16+ |
| Peso formulazione | 319.1784 |