Learn More
Alpha-Methoxy Albuterol, TRC
Codice prodotto. 30004524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004524 5 mg 5mg
30003974 25 mg 25mg
30003919 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004524 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2260555MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870076-72-5
Formula molecolare C14 H23 N O3
Molecular Weight (g/mol) 253.34
Sinonimo Benzenemethanol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-methoxyethyl]-2-hydroxy-, 4-[2-(tert-butylamino)-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol, Salbutamol Sulphate Imp A (EP), [5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-methoxyethyl]-2-hydroxyphenyl]methanol
IUPAC Name 4-[2-(tert-butylamino)-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
SMILES COC(CNC(C)(C)C)c1ccc(O)c(CO)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-(tert-butylamino)-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)15-8-13(18-4)10-5-6-12(17)11(7-10)9-16/h5-7,13,15-17H,8-9H2,1-4H3
Peso formulazione 253.1678