Learn More
Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic Acid, TRC
Codice prodotto. 17965015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17965015 250 mg 250mg
17953425 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17965015 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM325405250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52549-19-6
Formula molecolare C15 H11 N O4
Molecular Weight (g/mol) 269.2521
Sinonimo Pranoprofen Impurity 2
IUPAC Name 2-(5-oxochromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H11NO4/c1-8(15(18)19)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-16-14(10)20-12/h2-8H,1H3,(H,18,19)
Peso formulazione 269.0688
Percent Purity >95%