Learn More
alpha-Methyl-phenothiazine-10-ethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Methyl-phenothiazine-10-ethanol |
| CAS | 32209-47-5 |
| Formula molecolare | C15H15NOS |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | α-Methyl-10H-phenothiazine-10-ethanol, 10-(β-Hydroxypropyl)phenothiazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H15NOS/c1-11(17)10-16-12-6-2-4-8-14(12)18-15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,11,17H,10H2,1H3 |
| SMILES | CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)O |
| IUPAC Name | 1-phenothiazin-10-ylpropan-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.35 |
| Peso formulazione | 257.0874 |