Learn More
Alpha-Methylaminovalerophenone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30480879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480879 10 mg 10mg
30474031 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30480879 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28730010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 879669-95-1
Formula molecolare C12 H17 N O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 227.73
Sinonimo beta-Ethylmethcathinone Hydrochloride, Pentedrone Hydrochloride, a-Methylaminovalerophenone Hydrochloride
IUPAC Name 2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one;hydrochloride
SMILES Cl.CCCC(NC)C(=O)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Pentedrone (hydrochloride)
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-3-7-11(13-2)12(14)10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9,11,13H,3,7H2,1-2H3;1H
Peso formulazione 227.1077