Learn More
alpha-Methylbenzylzinc chloride, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15425335
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
ChemSeal™ bottles
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15425335
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58185.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It helps in the synyhesis of of heterotactic polylactic acid from rac-lactide.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Handle under dry protective gas. Air sensitive. Store away from strong bases and ox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Methylbenzylzinc chloride
CAS 117892-77-0
Colore Black to Yellow
Densità 0.965 g/mL
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Formula molecolare C8H9BrZn
Numero MDL MFCD01311436
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo a-methylbenzylzinc bromide, bromo 1-phenylethyl zinc, alpha-methylbenzyl zinc bromide, alpha-methylbenzylzinc chloride, a-methylbenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, alpha-methylbenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key LCPVHNNFHPWFCI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[CH-]C1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
IUPAC Name bromozinc(1+);ethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 250.444
PubChem CID 4524692
Peso formulazione 206
Forma fisica Liquid