Learn More
alpha-Methylcinnamaldehyde, predominantly (E), 97%
Codice prodotto. 11498633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498633 100 g 100g
11408643 500 g 500g
11418643 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498633 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10429.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101-39-3 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-39-3
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00006976
InChI Key VLUMOWNVWOXZAU-CLFYSBASSA-N
Sinonimo alpha-methylcinnamaldehyde, a-methylcinnamaldehyde, 2-propenal, 2-methyl-3-phenyl, 2-methyl-3-phenylprop-2-enal, e-2-methyl-3-phenylpropenal, 2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, e-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-methyl-3-phenyl-2-propenal, 2-methyl-3-phenylacrolein, alpha-methyl-trans-cinnamaldehyde
PubChem CID 5372813
SMILES C\C(C=O)=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Methylcinnamaldehyde, predominantly ( E)
Densità 1.05
Punti di ebollizione 138°C to 140°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.605
Quantità 100 g
Beilstein 507514
Sensibilità Air Sensitive
IUPAC Name (E)-2-methyl-3-phenylprop-2-enal
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Methylcinnamaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Methylcinnamaldehyde