Learn More
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, 95%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10473765 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473765 5 g Bottiglia in vetro 5g
10465271 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10473765 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 414260050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 547-65-9 | Molecular Formula: C5H6O2 | Molecular Weight: 98.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 547-65-9
Formula molecolare C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.1
Numero MDL MFCD00005407
InChI Key GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylenebutyrolactone, alpha-methylene-gamma-butyrolactone, 3-methylenedihydro-2 3h-furanone, tulipalin a, tulipane, 2 3h-furanone, dihydro-3-methylene, dihydro-3-methylene-2 3h-furanone, alpha-methylene butyrolactone, 3-methylenedihydrofuran-2 3h-one, alpha-methylene gamma-butyrolactone
PubChem CID 68352
ChEBI CHEBI:104120
IUPAC Name 3-methylideneoxolan-2-one
SMILES C=C1CCOC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico α-Methylene-γ-butyrolactone
Nota nome Stabilized
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow or Pink
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 88°C to 92°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4710 to 1.475
Quantità 5 g
Fieser 11,80
Indice di Merck 15, 6134
Gravità specifica 1.12
Stabilizzatore 2, 6-di-tert.-butyl-p-cresol
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.