Learn More
Alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30007733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007733 1 mg 1mg
30003466 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007733 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3031501MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2517-07-9
Formula molecolare C6 H9 N O2
Molecular Weight (g/mol) 127.14
Sinonimo α-Amino-2-methylenecyclopropaneacetic Acid
IUPAC Name 2-amino-2-(2-methylidenecyclopropyl)acetic acid
SMILES NC(C1CC1=C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico rac-alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO2/c1-3-2-4(3)5(7)6(8)9/h4-5H,1-2,7H2,(H,8,9)
Quantità 1 mg
Peso formulazione 127.0633
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature