Learn More
alpha-Methylhydrocinnamic acid, 98%
Codice prodotto. 10684853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10684853 1 g Bottiglia in vetro 1g
10016222 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10684853 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 379080010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1009-67-2 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1009-67-2
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00192301
InChI Key MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-benzylpropionic acid, alpha-methylhydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenylpropionic acid, 2-benzylpropanoic acid, 2-methyl-3-phenyl-propionic acid, acmc-20ao3h, alpha-methylhydrocinnamicacid, alpha-methyl-hydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, #
PubChem CID 99862
IUPAC Name 2-methyl-3-phenylpropanoic acid
SMILES CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico α-Methylhydrocinnamic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37°C to 41°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 167°C to 168°C (23.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH(CH3)CO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals