Learn More
alpha-Methylstyrene, 99%, stab. with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 11342236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342236 100 mL 100mL
11352236 500 mL 500mL
11362236 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11342236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03609.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
α-Methylstyrene (AMS) is used in the synthesis of (acrylonitrile-styrene-acrylic copolymer)/(α-methylstyrene-acrylonitrile copolymer). It is used in the manufacture of plasticizers, resins and polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
α-Methylstyrene (AMS) is used in the synthesis of (acrylonitrile-styrene-acrylic copolymer)/(α-methylstyrene-acrylonitrile copolymer). It is used in the manufacture of plasticizers, resins and polymers.
Solubility
Soluble in water.( 0,1 g/L) at 25°C.
Notes
Store at 4°C. Incompatible materials are Strong oxidizing agents, Peroxides, Organometallic compounds, Metallic salts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-83-9
Formula molecolare C9H10
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Numero MDL MFCD00008859
InChI Key XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
PubChem CID 7407
ChEBI CHEBI:35060
IUPAC Name prop-1-en-2-ylbenzene
SMILES CC(=C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Methylstyrene
Nota nome stabilized with 10 to 20ppm 4-tert-butylcatechol
Punto di fusione -23°C
Densità 0.909
Punti di ebollizione 166°C to 169°C
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Indice di rifrazione 1.538
Quantità 100 mL
Numero UN UN2303
Beilstein 969405
Informazioni di solubilità Soluble in water.( 0,1g/L) at 25°C.
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Methylstyrene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Methylstyrene