Learn More
alpha-Monothioglycerol, 99.1%, For GC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11424921 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11424921 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11424921 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215572380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Identificatori chimici
CAS 96-27-5
Formula molecolare C3H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 108.16
Numero MDL MFCD00004879
InChI Key PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC Name 3-sulfanylpropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CS
Specifica
Materiale o nome chimico α-Monothioglycerol
Nota nome For GC analysis
Colore Colorless
Quantità 100 mL
Peso formulazione 108.2
Percent Purity 0.991
Grado Not Available
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alfa-monotioglicerolo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .