Learn More
alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile, 97%
Codice prodotto. 11476580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476580 25 g 25g
11466580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476580 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27631.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 827-36-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 827-36-1
Formula molecolare C10H12N2
Molecular Weight (g/mol) 160.22
Numero MDL MFCD00013810
InChI Key PAGHXXKYFBGJEH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-dimethylamino-2-phenylacetonitrile, alpha-dimethylamino phenylacetonitrile, a-dimethylamino phenylacetonitrile, acetonitrile, dimethylamino phenyl, acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenyl, alpha-dimethylaminophenyl acetonitrile, alpha-dimethylaminophenylacetonitrile, a-dimethylaminophenylacetonitrile, dimethylamino phenyl acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenylethanenitrile
PubChem CID 13227
IUPAC Name 2-(dimethylamino)-2-phenylacetonitrile
SMILES CN(C)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Punti di ebollizione 88°C to 90°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3276
Peso formulazione 160.22
Percent Purity 97%