Learn More
alpha-Naphthoflavone, 97%
Codice prodotto. 10794071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794071 5 g Bottiglia in vetro 5g
10753891 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10794071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128160050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 604-59-1
Formula molecolare C19H12O2
Molecular Weight (g/mol) 272.29
Numero MDL MFCD00004985
InChI Key VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
IUPAC Name 2-phenylbenzo[h]chromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Specifica
Materiale o nome chimico α-Naphthoflavone
Nota nome 99.5+%
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155°C to 158°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, IV, 5551
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,chloroform,soluble in sulfuric acid
Peso formulazione 272.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals