Learn More
alpha-Naphtholbenzein
Codice prodotto. 11493157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493157 25 g 25g
11483157 5 g 5g
11403167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16125.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374.439 g/mol
α-Naphtholbenzein is used as a pH indicator. (pH 0.0-0.8/ pH 8.2-10.0).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
α-Naphtholbenzein is used as a pH indicator. (pH 0.0-0.8/ pH 8.2-10.0).
Solubility
Soluble in ethanol, acetic acid and acetone. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids, water reactive substances, azo, diazo, hydrazines, metals, nitrides, peroxides, hydroperoxides, epoxides and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145-50-6
Formula molecolare C27H18O2
Molecular Weight (g/mol) 374.439
Numero MDL MFCD00078492
InChI Key VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
PubChem CID 5941340
IUPAC Name (4Z)-4-[(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethylidene]naphthalen-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Naphtholbenzein
Punto di fusione ∼225°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 3471575
Sinonimo p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,acetic acid and acetone. Insoluble in water.
Peso formulazione 374.44
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Naphtholbenzein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Naphtholbenzein