Learn More
Alpha-Naphthylflavone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Naphthoflavone |
| CAS | 604-59-1 |
| Formula molecolare | C19 H12 O2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H |
| SMILES | O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4 |
| IUPAC Name | 2-phenylbenzo[h]chromen-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 272.3 |
| Peso formulazione | 272.0837 |