Learn More
Alpha-Phenyl-2-pyridineacetamide, TRC
Codice prodotto. 30428543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428543 5 g -
30420140 250 mg 250mg
30413660 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30428543 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3365305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7251-52-7
Formula molecolare C13 H12 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Sinonimo 2-Pyridineacetamide, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, α-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC Name 2-phenyl-2-pyridin-2-ylacetamide
SMILES NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
Specifica
Materiale o nome chimico a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
Peso formulazione 212.095