missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha-Smooth Muscle Actin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™

Codice prodotto. 17411433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17411433 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17411433 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore PA5117765

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Alpha-Smooth Muscle Actin Polyclonal antibody specifically detects Alpha-Smooth Muscle Actin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Alpha-Smooth Muscle Actin
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with no preservative
Gene ACTA2
N. accesso geni P62736
Alias gene 0610041G09Rik; AAT6; ACT-4; acta2; acta2.L; acta2.S; actin; Actin Alpha 2 Smooth Muscle Aorta; actin alpha 2, smooth muscle; Actin Vascular Smooth Muscle; actin, alpha 2, smooth muscle, aorta; actin, alpha 2, smooth muscle, aorta L homeolog; actin, alpha 2, smooth muscle, aorta S homeolog; actin, alpha, vascular smooth muscle; actin, aortic smooth muscle; Actin, aortic smooth muscle, intermediate form; ACTSA; ACTVS; alpha actin 2; Alpha Cardiac Actin; alpha smooth muscle actin; alpha-actin; Alpha-actin-2; alpha-cardiac actin; alphaSMA; alpha-SM-actin; alpha-smooth muscle actin; Aortic Smooth Muscle; ASMA; a-sma; cell growth-inhibiting gene 46 protein; GIG46; Growth Inhibiting Gene 46; hypothetical protein LOC515610; LOW QUALITY PROTEIN: actin, aortic smooth muscle; mymy5; SM actin; sma; SMactin; sm-actin; SMalphaA; smooth muscle; smooth muscle alpha-actin; vascular smooth muscle alpha-actin; wu:fb63d03; XELAEV_18034370mg
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human Alpha-Smooth Muscle Actin (ACTA2).
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography, Protein A
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 59
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.