Learn More
alpha-Terpineol 1000 ug/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313164 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313164 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREYS09010013AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Terpineol
CAS 98-55-5
Nomi componenti o analita alpha-Terpineol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H18 O
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, p-Menth-1-en-8-ol (8CI), (±)-α-Terpineol, 1,1-Dimethyl-1-(4-methylcyclohex-3-enyl)methanol, 1-p-Menthen-8-ol, 2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-2-propyl)-1-methylcyclohexene, 8-Hydroxy-p-menth-1-ene, Mil 350, NSC 21449, NSC 403665, PC 593, Pine Oil 593, Terpineol 350, dl-α-Terpineol, α,α,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, α-Terpineol
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
IUPAC Name 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Quantità 5 x 1 mL
Peso formulazione 154.1358 g/mol