Learn More
alpha-Terpineol, 96%
Codice prodotto. 15451077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15451077 25 g 25g
11397168 100 g 100g
11387168 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15451077 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 016285.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
A naturally-occuring monoterpene alcohol | CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.253 g/mol
A naturally-occuring monoterpene alcohol.Alpha-terpineol is used as an antioxidant, antiseptic, antihypernociception and anti-inflammatory. It is also used as a solvent. It is an important ingredient of pine oil disinfectants. Further, it is used as a fragrance in perfumes, fat denaturant for soap production and synthetic flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-55-5
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.253
Numero MDL MFCD00001557
InChI Key WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC Name 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Terpineol
Punto di fusione 31°C to 32°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.930 g/mL
Punti di ebollizione 210°C to 219°C
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Indice di rifrazione 1.483
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,9171
Informazioni di solubilità Miscible with water,benzene,propylene glycol,acetone,alcohol and ether.
Peso formulazione 154.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Terpineol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Terpineol