Learn More
Alpha-Tetralone, TRC
Codice prodotto. 30415447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415447 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415447 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29858010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 529-34-0
Formula molecolare C10H10O
Quantità 10 g
Sinonimo 1(2H)-Naphthalenone','3,4-dihydro-, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-oxonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Oxotetralin, 1-Tetralone, 3,4-Dihydro-2H-naphthalen-1-one, 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one, 3,4-Dihydronaphthalen-1-one, Benzocyclohexan-1-one, NSC 5171, α-Tetralone
InChI Formula InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
SMILES O=C1CCCc2ccccc12
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Peso formulazione 146.0732