Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-alpha-Tocopherol, 95%, synthetic
Codice prodotto. 10785242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10785242 25 g Bottiglia in vetro 25g
10077789 100 g Bottiglia in vetro 100g
10482770 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10785242 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 428120250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10191-41-0
Formula molecolare C29H50O2
Molecular Weight (g/mol) 430.72
Numero MDL MFCD00072051
InChI Key GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Sinonimo vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-α-Tocopherol
Nota nome Synthetic
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2.5°C to 3.5°C
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 393.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9653
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in oils, fats, acetone, alcohol,, chloroform, diethyl ether, other fat solvents.
IUPAC Name (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Viscosità 4200 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 430.71
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.