Learn More
Alpha-Toluenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30457369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457369 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457369 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT631615250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Alpha-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 1939-99-7
Formula molecolare C7H7ClO2S
Quantità 250 mg
Sinonimo Benzylsulfonyl Chloride, NSC 41894, Phenylmethanesulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClS(CC1=CC=CC=C1)(=O)=O
IUPAC Name phenylmethanesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 190.65
Peso formulazione 189.99