Learn More
Alpha-Toluenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30454100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454100 1 g 1g
30451488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30454100 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT6316151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Alpha-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 1939-99-7
Formula molecolare C7H7ClO2S
Quantità 1 g
Sinonimo Benzylsulfonyl Chloride, NSC 41894, Phenylmethanesulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClS(CC1=CC=CC=C1)(=O)=O
IUPAC Name phenylmethanesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 190.65
Peso formulazione 189.99