Learn More
alpha-Toluenesulfonyl fluoride, 99%
Codice prodotto. 11479667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479667 5 g 5g
11469667 1 g 1g
11489667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22146.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
α-Toluenesulfonyl fluoride (PMSF) is used in the preparation of cell lysates to inhibit protein digestion. It is a widely used fatty acid amid hydrolase (FAAH) inhibitor for pretreatment of brain membrane preparations when testing CB1 receptor activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
α-Toluenesulfonyl fluoride (PMSF) is used in the preparation of cell lysates to inhibit protein digestion. It is a widely used fatty acid amid hydrolase (FAAH) inhibitor for pretreatment of brain membrane preparations when testing CB1 receptor activity.
Solubility
Soluble in ether, benzene, anhydrous ethanol, methanol, 2- propane. Hydrolyses in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from strong oxidizing agents, amines, bases, water/ moisture. Store at 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329-98-6
Formula molecolare C7H7FO2S
Molecular Weight (g/mol) 174.189
Numero MDL MFCD00007424
InChI Key YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC Name phenylmethanesulfonyl fluoride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Punto di fusione 92°C to 94°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2088311
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ether,benzene,anhydrous ethanol,methanol,2- propane. Hydrolyses in water.
Peso formulazione 174.19
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanesulfonyl fluoride