Learn More
Alpha1,Alpha1,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30456881
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456881 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456881 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79579525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha1,alpha1,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 120512-37-0
Formula molecolare C13H14N2
Quantità 25 mg
Sinonimo alpha,alpha,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C13H14N2/c1-10-6-11(4-5-14)8-12(7-10)13(2,3)9-15/h6-8H,4H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(CC#N)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC Name 2-[3-(cyanomethyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 198.26
Peso formulazione 198.1157