missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AlphaB Crystallin/CRYAB Antibody (CRYAB/4663) - Azide and BSA Free, R&D Systems™

Codice prodotto. 18607914 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607914 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18607914 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320769
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

AlphaB Crystallin/CRYAB Monoclonal antibody specifically detects AlphaB Crystallin/CRYAB in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene AlphaB Crystallin/CRYAB
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone CRYAB/4663
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulazione 10mM PBS
Alias gene alpha B crystallin, alpha(B)-crystallin, alpha-crystallin B chain, CRYA2alpha crystallin B chain, crystallin, alpha B, CTPP2, Heat shock protein beta-5, heat-shock 20 kD like-protein, HSPB5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human full-length AlphaB Crystallin/CRYAB protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Sensory Systems, Signal Transduction, Tyrosine Kinases, Vision
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1410
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.