Learn More
Alphacel Non-Nutritive Bulk, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11451392 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 lb.
100 lb.
Dimensione della confezione:
100lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451392 100 lb. 100lb
11431392 5 lb. 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11451392 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0290045380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00€
    976.50€ / 100lb
    Risparmia 53.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Composed of finely ground cellulose for addition to animal diets to supply bulk with minimum nutritional value
Identificatori chimici
CAS 9004-34-6
Specifica
Materiale o nome chimico Alphacel Non-Nutritive Bulk
Quantità 100 lb.
compliance-icons
Product Identifier
  • Alphacel
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Alphacel