Learn More
Texwipe™ AlphaLite™ Polyester Wipers
Codice prodotto. 11545355 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
150 Wipes/Pk.
150 Wipes/Pk. Bulk Packed
Dimensione della confezione:
pezzi 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
11545355 150 Wipes/Pk. Bulk Packed pezzi 150
15782386 150 Wipes/Pk. pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11545355 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX1008B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    39.71€ / pezzi 150
    Risparmia 9.29€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
ISO Class 5 to 6 applications
  • Lightweight knitted wiper in 100% continuous-filament polyester
  • Excellent economical choice for wiping
  • Cleanroom laundered for the lowest contamination levels
  • Superior spill control and general cleaning properties
Order Info
Available stacked or bulk packed with two inner bags of 75 wipers . Basis weight: 121g/m2.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Polyester
Peso base 121
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Struttura Knitted
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom
Quantità confezione 150 Wipes/Pk. Bulk Packed