Learn More
(AlphaS)-3-[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]-N-[(1S,3S,4S)-4-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-Alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetamide, TRC
Codice prodotto. 30376189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30376189 100 mg 100mg
30385610 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30376189 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD476505100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 943250-66-6
Formula molecolare C47H58N4O7
Molecular Weight (g/mol) 791
Sinonimo Lopinavir Impurity R, Lopinavir EP Impurity R
SMILES CC(C)[C@H](N1CCCN(C(=O)COc2c(C)cccc2C)C1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)COc4c(C)cccc4C)Cc5ccccc5
Specifica
Materiale o nome chimico (alphaS)-3-(2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl)-N-((1S,3S,4S)-4-((2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl)amino)-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl)tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetamide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C47H58N4O7/c1-31(2)43(51-25-15-24-50(47(51)56)42(54)30-58-45-34(5)18-14-19-35(45)6)46(55)48-38(26-36-20-9-7-10-21-36)28-40(52)39(27-37-22-11-8-12-23-37)49-41(53)29-57-44-32(3)16-13-17-33(44)4/h7-14,16-23,31,38-40,43,52H,15,24-30H2,1-6H3,(H,48,55)(H,49,53)/t38-,39-,40-,43-/m0/s1
Peso formulazione 790.4306