Learn More
(AlphaS)-Alpha-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-phenylmethyl Ester L-Phenylalanine, TRC
Codice prodotto. 30386612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30386612 100 mg
30381249 500 mg
30385267 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30386612 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD465510100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868540-15-2
Formula molecolare C37H47N3O6
Molecular Weight (g/mol) 629.79
Sinonimo (As)-A-[[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]Amino]Benzenebutanoyl-L-Leucyl-Phenylmethyl Ester L-Phenylalanine
IUPAC Name benzyl (2R)-2-[[(2S)-4-methyl-2-[[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-phenylbutanoyl]amino]pentanoyl]amino]-3-phenylpropanoate
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)C(CCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico (alphaS)-alpha-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)benzenebutanoyl-L-leucyl-phenylmethyl Ester L-Phenylalanine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C37H47N3O6/c1-26(2)23-31(38-33(41)30(40-36(44)46-37(3,4)5)22-21-27-15-9-6-10-16-27)34(42)39-32(24-28-17-11-7-12-18-28)35(43)45-25-29-19-13-8-14-20-29/h6-20,26,30-32H,21-25H2,1-5H3,(H,38,41)(H,39,42)(H,40,44)/t30?,31-,32+/m0/s1
Peso formulazione 629.3465