Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Sealed-Border Polyester Wipers
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15684977 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Sterilità unitSize
15684977 12 x 12 in. Sterile pezzi 500
15702396 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) Non sterile pezzi 100
18603943 12 x 12 in. Non sterile pezzi 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15684977 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX3215S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 3 and 4 applications
  • Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
  • Two-ply, sealed-border wiper with highest sorbency
  • Ideal wiper for use in multiple environments
  • Excellent for picking up large amounts of liquids and for applying chemicals
  • Abrasion-resistant wiper with soft, flexible hand
  • Lot-to-lot traceability
Order Info
Available dry or sterile. Basis weight: 185g/m2.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Polyester
Peso base 185
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal wipes for use in multiple environments