Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Sealed-Border Polyester Wipers
Codice prodotto. 15702396 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Sterilità Dimensione della confezione
15702396 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) Non sterile pezzi 100
18603943 12 x 12 in. Non sterile pezzi 600
15684977 12 x 12 in. Sterile pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15702396 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    107.59€ / pezzi 100
    Risparmia 32.41€
    23% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For ISO Class 3 and 4 applications
  • Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
  • Two-ply, sealed-border wiper with highest sorbency
  • Ideal wiper for use in multiple environments
  • Excellent for picking up large amounts of liquids and for applying chemicals
  • Abrasion-resistant wiper with soft, flexible hand
  • Lot-to-lot traceability
Order Info
Available dry or sterile. Basis weight: 185g/m2.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Polyester
Peso base 185
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal wipes for use in multiple environments
Sterilità Non sterile