Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ HC Polyester Wipers
Codice prodotto. 15624536 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
15624536 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.) pezzi 100
15608665 12 x 12 in. pezzi 600
15772396 46 x 46 cm (18 x 18 in.) pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15624536 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX2409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    106.11€ / pezzi 100
    Risparmia 67.89€
    39% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 and 6 (Class 100 and 1000) applications
  • Large two-ply, 100% continuous-filament polyester wiper in double-knit interlock pattern
  • For applying cleaning solutions to pharmaceutical and biopharmaceutical equipment
  • Glides smoothly over surfaces and does not snag
  • Highly absorbent, with low particles and extractables
Order Info
Basis weight: 220g/m2
Specifica
Product Type High-capacity Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Polyester
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 214
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
Da utilizzare con (applicazione) For applying cleaning solutions to pharmaceutical and biopharmaceutical equipment
Strato 2-ply