Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ HC Polyester Wipers
Codice prodotto. 15772396 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15772396 46 x 46 cm (18 x 18 in.) pezzi 100
15608665 12 x 12 in. pezzi 600
15624536 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.) pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15772396 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX2418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.38€
    258.10€ / pezzi 100
    Risparmia 44.28€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 and 6 (Class 100 and 1000) applications
  • Large two-ply, 100% continuous-filament polyester wiper in double-knit interlock pattern
  • For applying cleaning solutions to pharmaceutical and biopharmaceutical equipment
  • Glides smoothly over surfaces and does not snag
  • Highly absorbent, with low particles and extractables
Order Info
Basis weight: 220g/m2
Specifica
Product Type High-capacity Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Materiale Polyester
Assorbanza Highly absorbent
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 214
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 46 x 46 cm (18 x 18 in.)
Da utilizzare con (applicazione) For applying cleaning solutions to pharmaceutical and biopharmaceutical equipment
Strato 2-ply