Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coats, Model 208
Descrizione
- Air and water vapor permeable (breathable)
- Silicone Free
- Optimized body fit helps improve wearer comfort and safety
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | SMS |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Press Studs |
| Stile polso | Elastic |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Resistenza | Chemicals |
| Vedi altri risultati |