Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron
Codice prodotto. 16604423 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Universal
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16604423 Universal pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16604423 Fornitore Ansell N. del fornitore WH20S0021300
Spedizione stimata: 24-06-2027
Apron with protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards.
  • Silicone Free
  • Low Linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Chemical-resistant Apron
Size Universal
Materiale Non-woven Microporous Polyethylene Laminate
Colore White
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Ties
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support and Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services
Peso (sistema metrico) 63 gsm
Stile W20S213
Tipo di giuntura Sewn