Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron with Sleeves Bound - Model 214
Codice prodotto. 16190551
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16190551 Medium pezzi 60
16100561 Large pezzi 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16190551 Fornitore Ansell N. del fornitore WH20B0021403
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
AlphaTec™ Apron with Sleeves Bound - Superior breathable microporous laminate technology
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
  • Silicone Free
  • Low Linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Apron
Size Medium
Materiale Microporous Laminate
Colore White
Monouso Limited-use
Tipo di chiusura Hook and Loop (Rear)
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Critical and Controlled Environments
Stile AlphaTec 2000-214
Tipo di giuntura Bound
Certifications/Compliance (Europe) EN 14126