Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Overboots Bound
Descrizione
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Specifica
Specifica
| Size | Standard |
| Materiale | Non-woven Polypropylene Laminate |
| Latex Free | Yes |
| Colore | White |
| Monouso | Limited-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di chiusura | Elastic Top with Ankle Ties |
| Tipo di suola | Standard |
| Tipo di giuntura | Bound |
| Stile | W20B406 |
| Vedi altri risultati |