Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and Taped
Codice prodotto. 31114778 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size
31114778 X-Large
31114775 Small
31114776 Medium
31114777 Large
31114779 2X-Large
31114780 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 31114778 Fornitore Ansell™ N. del fornitore YE30T0021405
In stock
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Multi-layer chemical barrier, protects against numerous chemicals and enhances workplace safety
  • The AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and taped - Model 214 chemical protective suit is made with a multi-layer barrier fabric, which offers wearers excellent protection against several chemicals, including inorganic and biological hazards
  • These highly visible, bright yellow chemical protection coveralls improve worker safety in dimly lit environments
  • Featuring welded and taped seams, this full chemical protection suit offers a strong barrier against harmful liquid and particles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Apron
Size X-Large
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Colore Yellow
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Hook and Loop (Rear)
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
N. di tasche None
Tipo di giuntura Welded and Taped
Certifications/Compliance (Europe) CE CATEGORY III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126 / ASTM F1671 - For US only)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.